Tlačiť
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
414420010 414420050
ACRO414420010EA 48.54 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Methyl hexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 151 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –71 °C
Hustota: 0,884 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009510
Číslo CAS: 106-70-7
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %