Tlačiť
Sulbactam
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
455350050 455350250
ACRO455350050EA 105.9 EUR
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Vzorec: C₈H₁₁NO₅S
Teplota tavenia: 156 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00867005
Číslo CAS: 68373-14-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %