Tlačiť
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
449260010 449260050
ACRO449260010EA 118.97 EUR
ACRO449260010 ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
Mw: 227.26 g/mol
Teplota tavenia: 110…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861787
Číslo CAS: 84348-38-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)