Tlačiť
Calcium iodate, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 480.95 EUR
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, pure
Calcium iodate
Vzorec: CaI₂O₆
Teplota tavenia: 540 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036265
Číslo CAS: 7789-80-2
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %