Tlačiť
Vinylphosphonic acid 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vinylphosphonicacid
300590500 300590100 300592500
ACRO300590500EA 155.23 EUR
ACRO300590500 ACRO300590100 ACRO300592500
Vinylphosphonic acid 90%, Technical Grade
Vinylphosphonic acid
Vzorec: C₂H₅O₃P
Teplota tavenia: 36 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043866
Číslo CAS: 1746-03-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥88 %
Water ≤0.5 %