Tlačiť
L(+)-Ribose 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
257910010 257910050 257910250
ACRO257910010EA 48.94 EUR
ACRO257910010 ACRO257910050 ACRO257910250
L(+)-Ribose 99%
L(+)-Ribose
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167010
Číslo CAS: 24259-59-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 92 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +19° to +21° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)