Tlačiť
L-Dehydroascorbic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 206.58 EUR
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Vzorec: C₆H₆O₆
Teplota tavenia: 228 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066467
Číslo CAS: 490-83-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)