Tlačiť
Fenol 99.5% unstabilised, loose crystals, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
221755000 221752500 221750015
ACRO221755000EA 99.88 EUR
ACRO221755000 ACRO221752500 ACRO221750015
Fenol 99.5% unstabilised, loose crystals, extra pure
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 182 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C