Tlačiť
Phenyl vinyl sulphone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221250010 221250050 221250250
ACRO221250010EA 43.32 EUR
ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Phenyl vinyl sulphone 98%
Phenyl vinyl sulphone
Vzorec: C₈H₈O₂S
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007554
Číslo CAS: 5535-48-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %