Tlačiť
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209551000 209558000
209551000.EA 82.63 EUR
209551000. 209558000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
Teplota varu: 65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008261
Číslo CAS: 4039-32-1
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M