Tlačiť
8-Azahypoxanthine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
202590010 202590050
ACRO202590010EA 230.24 EUR
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Vzorec: C₄H₃N₅O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005804
Číslo CAS: 2683-90-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %