Tlačiť
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: PFBHA.HCl
186710010 186710050 186712500
ACRO186710010EA 205.38 EUR
ACRO186710010 ACRO186710050 ACRO186712500
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Vzorec: C₇H₄F₅NO
Teplota tavenia: 227 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012953
Číslo CAS: 57981-02-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder, crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical