Tlačiť
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 142.2 EUR
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Mw: 150.22
Teplota varu: 132 °C (14 mmHg)
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044349
Číslo CAS: 2344-70-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %