Tlačiť
Fenol 99+%, loose crystals for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 34.22 EUR
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Fenol 99+%, loose crystals for biochemistry
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 182 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C