Tlačiť
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
179610100 179610500
ACRO179610100EA 123.55 EUR
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 148…149 °C (2Torr)
Teplota tavenia: 56…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010202
Číslo CAS: 100-27-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)