Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 29.04 EUR
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Mw: 220.31
Teplota varu: 75…80 °C (.7 mmHg)
Teplota tavenia: 65…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001601
Číslo CAS: 719-22-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %