Tlačiť
Cerium(IV) sulphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
404340250 404341000
ACRO404340250EA 59.77 EUR
ACRO404340250 ACRO404341000
Cerium(IV) sulphate 99%
Cerium(IV) sulphate
Vzorec: Ce(SO₄)₂
Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148852
Číslo CAS: 13590-82-4
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %