Tlačiť
Kyselina dusičná , 70%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 47.67 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Kyselina dusičná , 70%, pure
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 122 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
OSN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %