Tlačiť
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113440050 113440250 113441000
ACRO113440050EA 78.11 EUR
ACRO113440050 ACRO113440250 ACRO113441000
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Vzorec: C₄Cl₂O₃
Mw: 166.9500 g/mol
Teplota tavenia: 115…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005520
Číslo CAS: 1122-17-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm