Tlačiť
Methylová oranž solution 0,1%
Dodávateľ: Lovibond
LOVI419436EA 17.79 EUR
LOVI419436
Methylová oranž solution 0,1%
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0