Tlačiť
Silikagel ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 66.59 EUR
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Silikagel ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Silicon dioxide
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2,210 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 1,710 °C
Hustota: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %