Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
318698-2L
318698-500ML
318698-2LEA
164.86
EUR
318698-2L
318698-500ML
Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Bromine (bromide-bromate) solution
Used for volumetric detection of bromine.
Certifikácie: Traceable to NIST, SRM.
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 0.0950 - 0.1050 N |