ASTM® precision thermometers, low hazard
Dodávateľ: Amarell
A300770-CB/CC4
A318188CC5
A318192CC5
A318132CC3
A318196CC5
A318200CC5
A318204CC5
AMARA300770-CB/CC4EA
0
EUR
AMARA300770-CB/CC4
AMARA318188CC5
AMARA318192CC5
AMARA318132CC3
AMARA318196CC5
AMARA318200CC5
AMARA318204CC5
ASTM® precision thermometers, low hazard
Teploměry
Analogue Thermometers