Tlačiť
Kyselina octová ≥75% pro biofarmaceutickou produkci
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
6519.2500EA 91.86 EUR
6519.2500 6519.9025 6519.9200
Kyselina octová ≥75% pro biofarmaceutickou produkci
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM