Tlačiť
Disinfectant, gigasept® instru AF
Dodávateľ: SCHUELKE MAYR
107412 107411
SCUE107412EA 351.78 EUR
SCUE107412 SCUE107411
Disinfectant, gigasept® instru AF
Prostředky čistící Dezinfekční prostředek
Aldehyde-free disinfectant ideal for medical instruments.
  • Broad microbiological effectiveness
  • Suitable for use with ultrasonic devices
Pozor: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.