Tlačiť
Elektrické izolační pásky, 92
Dodávateľ: 3M
9225 9212 9219
MMMA9225EA 1571 EUR
MMMA9225 MMMA9212 MMMA9219
Elektrické izolační pásky, 92
Pásky
Elektrické izolační pásky jsou vyrobeny z 1 mm polyimidového filmu se silikonovým lepidlem, které nabízí vynikající teplotní odolnost.
  • Aplikuje se při velmi nízké teplotě
  • Potištěno na plastovém jádru 76,2 mm
Teplotní rozsah: 0 až 180 °C
Délka: 32,9m
Barva: Jantarová