Tlačiť
Risperidone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-(4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
459390010 459390050
ACRO459390010EA 69.8 EUR
ACRO459390010 ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Vzorec: C₂₃H₂₇FN₄O₂
Mw: 410.49 g/mol
Teplota tavenia: 172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274576
Číslo CAS: 106266-06-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %