Tlačiť
Fenofibrate
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
10005368-1 10005368-5 10005368-10 10005368-50
CAYM10005368-1EA 23.39 EUR
CAYM10005368-1 CAYM10005368-5 CAYM10005368-10 CAYM10005368-50
Fenofibrate
Fenofibrate
2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic acid, 1-methylethyl ester
Vzorec: C₂₀H₂₁ClO₄
Číslo MDL: MFCD00133314
Číslo CAS: 49562-28-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Formula weight 360.8
Purity ≥98%
Formulation Crystalline solid
Storage temperature -20°C
Stability ≥ 2 years
λmax 287 nm