Tlačiť
Morpholin-3-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 39.11 EUR
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00631009
Číslo CAS: 109-11-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %