Tlačiť
Methyl octanoate 99% standard_analytical for GC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
460350010 460350050
ACRO460350010EA 48.87 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Methyl octanoate 99% standard_analytical for GC
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Mw: 158.24
Teplota varu: 79 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: -36.7
Hustota: 0.878 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009551
Číslo CAS: 111-11-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %