Tlačiť
Mifepristone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: RU 486
459980010 459980050 459982500
ACRO459980010EA 169.68 EUR
ACRO459980010 ACRO459980050 ACRO459982500
Mifepristone 98%
Mifepristone
Vzorec: C₂₉H₃₅NO₂
Mw: 429.60 g/mol
Teplota tavenia: 192…198 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 84371-65-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
HPLC ≥97.5 %