Tlačiť
N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine Hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Naftifine HCl, (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amine hydrochloride, AW 105843, SN 105843, N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine hydrochloride
458660010 458660050 458660250
ACRO458660010EA 94.13 EUR
ACRO458660010 ACRO458660050 ACRO458660250
N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine Hydrochloride 99%
Naftifine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₁N
Mw: 323.86 g/mol
Teplota tavenia: 175…179 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00059047
Číslo CAS: 65473-14-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Loss on fusion ≤0.5 %