Tlačiť
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
458380010 458380050
ACRO458380010EA 129.16 EUR
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780667
Číslo CAS: 31928-46-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %