Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PVOH, PVA, Mowiol®
458240250 458241000 458245000
ACRO458240250EA 50.87 EUR
ACRO458240250 ACRO458241000 ACRO458245000
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: (CH₂CHOH)n
Teplota tavenia: 230…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081922
Číslo CAS: 9002-89-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 98 to 98.8 mol % (degree of hydrolysis)
Viscosity 3.5 to 4.5 cP (4 % in water)
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %