Tlačiť
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
458230010 458230050 458230250
ACRO458230010EA 364.62 EUR
ACRO458230010 ACRO458230050 ACRO458230250
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 124,000 99-100%, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 28 to 32 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 99.3 to 100.0 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.5 to 7.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %