Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
458120050 458120250
ACRO458120050EA 80.22 EUR
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Teplota tavenia: 61…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191998
Číslo CAS: 37942-07-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %