Tlačiť
Fluvastatin sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
458010010 458010050
ACRO458010010EA 117.13 EUR
ACRO458010010 ACRO458010050
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Vzorec: C24 H25FNNaO4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00929076
Číslo CAS: 93957-55-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %