Tlačiť
Ofloxacin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
455670010 455670050 455670250
ACRO455670010EA 66.49 EUR
ACRO455670010 ACRO455670050 ACRO455670250
Ofloxacin 98%
Ofloxacin
Vzorec: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Mw: 361.37 g/mol
Teplota tavenia: 280…275 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00226105
Číslo CAS: 82419-36-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %