Tlačiť
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
279710010 279710050
ACRO279710010EA 171.28 EUR
ACRO279710010 ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, pure
Ruthenium(III) chloride oxide
Vzorec: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Teplota tavenia: >500 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011479
Číslo CAS: 11103-72-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red or purple Powder
Elemental Analysis 34 to 39 % (Ru)