Tlačiť
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 49.74 EUR
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Vzorec: C₆H₅BrO₃
Teplota tavenia: 65…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092313
Číslo CAS: 2527-99-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %