Tlačiť
Voda, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA 56.56 EUR
4218.2500 4218.1000
Voda, BAKER ANALYZED® HPLC for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Voda
Vzorec: H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Particulate Matter max. 0.0001 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak
at 220 nm max. 0.005 au
at 254 nm max. 0.001 au
Physical Data (not specifications):
Learn more