Tlačiť
Hydroxid sodný solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
3727.91000EA 16517.93 EUR
3727.91000 3727.9025 3727.2500 3727.1000
Hydroxid sodný solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Pozor: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 49.5 - 50.5 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Ag) max. 0.001 %
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.3 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nickel (Ni) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5