Tlačiť
Salicylaldehyde azine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Salicylaldazine
456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 77.02 EUR
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043496
Číslo CAS: 959-36-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %