Tlačiť
n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85819.230EA 46.33 EUR
85819.230 85819.269
n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (GC, bezvodá substance) 99-100 %
Barva (APHA, Pt-Co) 0-10
Voda (KF) 0-0,003 % w/w
Kyselost (jako kyselina octová) 0-0,001 %
Odparek 0-0,0005 % w/w