Tlačiť
1,2-Dichlorethan, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
85816.230EA 86.64 EUR
85816.230 85816.269
1,2-Dichlorethan, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
1,2-Dichloroethane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Teplota varu: 83,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35,5 °C
Hustota: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000963
Číslo CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
OSN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119484658-20
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (GC, bezvodá substance) 99,8-100 %
Kyselost (jako HCl) 0-0,001 %
Odparek 0-0,001 % w/w
Voda (KF) 0-0,005 % w/w