Tlačiť
Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) stabilizovaný
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 0,005 % max,
85815.230EA 31.77 EUR
85815.230 85815.269
Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) stabilizovaný
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (GC, bezvodá substance) 99,9-100 %
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Kyselost (jako HCl) 0-0,001 %
Odparek 0-0,0005 % w/w
Stabilizátor (amylen) 0,003-0,006 % w/w
Voda (KF) 0-0,005 % w/w