Tlačiť
Piperonyl butoxide tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 31.41 EUR
H60771.AC H60771.AE
Piperonyl butoxide tech. 90%, Technical Grade
Piperonyl butoxide
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Vzorec: C₁₉H₃₀O₅
Mw: 338.44 g/mol
Teplota varu: 155 °C (0.3 mmHg)
Hustota: 1.059
Teplota vzplanutia: 171 °C (340 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005842
Číslo CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%