Tlačiť
Ethanol eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Dodávateľ: VWR Chemicals
85830.290EA 44.93 EUR
85830.290 85830.360 85830.410 85830.460 85830.550
Ethanol eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (V/V) min. 97%
Assay (GC) min. 99%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%