Ethanol eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
|
85825.360EA
65.29
EUR
85825.360
85825.440
85825.550
Ethanol eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec:
H₃CCH₂OH Mw: 46.07 g/mol |
Číslo CAS:
64-17-5 OSN: 1170 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (V/V) | min. 68.4% |
Denatonium benzoate (ppm) | 7.9 - 9.2 ppm |
Methyl ethyl ketone (V/V) | 0.68 - 0.80 % |
2-Propanol (V/V) | 0.68 - 0.80% |