Tlačiť
Ethanol eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Dodávateľ: VWR Chemicals
85824.360EA 85.44 EUR
85824.360 85824.440
Ethanol eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol Eurodenatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%